Få mere at vide
(5-Ethylthiophen-2-yl)phenylmethanone, Mikromol
Artikelnummer. 30463714
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30463714 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30463714 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3322.080025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(5-Ethylthiophen-2-yl)phenylmethanone, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Decarboxylated Tiaprofenic Acid
CAS 6933-26-2
Analyt- eller komponentnavne Decarboxylated Tiaprofenic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H12 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methanone, (5-ethyl-2-thienyl)phenyl-, Ketone, 5-ethyl-2-thienyl phenyl (7CI,8CI), (5-Ethyl-2-thienyl)phenylmethanone, (5-Ethylthiophen-2-yl)(phenyl)methanone, 2-Benzoyl-5-ethylthiophene, Decarboxylated tiaprofenic acid, Tiaprofenic Acid Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C13H12OS/c1-2-11-8-9-12(15-11)13(14)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL CCc1ccc(s1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn (5-ethylthiophen-2-yl)-phenylmethanone
Molekylvægt (g/mol) 216.299
Mængde 25 mg
Formel vægt 216.061 g/mol