Få mere at vide
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Ethylthio)-1H-tetrazole |
| CAS | 89797-68-2 |
| Molekylær formel | C3 H6 N4 S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 5-Ethylthio-1H-tetrazole - Conductivity >30 uS/cm |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7) |
| SMIL | CCSc1nn[nH]n1 |
| IUPAC navn | 5-ethylsulfanyl-2H-tetrazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.172 |
| Formel vægt | 130.031 |