Få mere at vide
5-Ethylidene-2-norbornene, endo + exo, 98%, stab. with 100ppm 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480640
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480640 500 mL 500ml
11335028 25 mL 25ml
11345028 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11480640 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043972.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
5-ethyliden-2-norbornen bruges som et selvhelbredende middel til polymere kompositter. Det bruges også til at forstærke flervæggede kulstof nanorør.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16219-75-3
Molekylær formel C9H12
Molekylvægt (g/mol) 120.195
MDL nummer MFCD00167576
InChI nøgle OJOWICOBYCXEKR-WHZSQGQPSA-N
Synonym 5-ethylidene-2-norbornene, unii-85015b2v0r component, unii-q4d40uvr0r component
PubChem CID 12456033
IUPAC navn (1R,4R,5E)-5-ethylidenbicyclo[2.2.1]hept-2-en
SMIL CC=C1CC2CC1C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Ethylidene-2-norbornene
Navn note endo + exo, Stabilized with 100ppm 4-tert-butylcatechol
Tæthed 0.89 g/mL
Kogepunkt 146°C
Flammepunkt 38°C (101°F)
Mængde 500 mL
FN nummer UN3295
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.01% at 20C).
Formel vægt 120.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Ethylidene-2-norbornene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylidene norbornene