Få mere at vide
5-Ethylidene-2-norbornene 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312009
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30312009 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30312009 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13342900AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Ethylidene-2-norbornene
CAS 16219-75-3
Analyt- eller komponentnavne 5-Ethylidene-2-norbornene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H12
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Norbornene, 5-ethylidene- (7CI,8CI), 5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 2-Ethylidene-5-norbornene, 2-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 5-Ethylidenenorbornene, Ethylidene-2-norbornene, Ethylidenenorbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-ethylidene-
InChI formel InChI=1S/C9H12/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3/b8-2-
SMIL C\C=C/1\CC2CC1C=C2
IUPAC navn (5Z)-5-ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 120.1916
Mængde 1 ml
Formel vægt 120.0939 g/mol