Få mere at vide
5-Ethylidene-2-norbornene 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Ethylidene-2-norbornene |
| CAS | 16219-75-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Ethylidene-2-norbornene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H12 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Norbornene, 5-ethylidene- (7CI,8CI), 5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 2-Ethylidene-5-norbornene, 2-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-5-ene, 5-Ethylidenenorbornene, Ethylidene-2-norbornene, Ethylidenenorbornene, Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene, 5-ethylidene- |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3/b8-2- |
| SMIL | C\C=C/1\CC2CC1C=C2 |
| Vis mere |