Få mere at vide
5-Ethylhydantoin (~80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Ethylhydantoin |
| CAS | 15414-82-1 |
| Molekylær formel | C5H8N2O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O2/c1-2-3-4(8)7-5(9)6-3/h3H,2H2,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| SMIL | CCC1NC(=O)NC1=O |
| IUPAC navn | 5-ethylimidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.13 |
| Formel vægt | 128.0586 |