Få mere at vide
5-Ethyl 7-Methyl 6-(2-Chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-1,4-benzo[b][1,4]oxazine-5,7-dicarboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052097
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052097 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052097 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0383.150025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Ethyl 7-Methyl 6-(2-Chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-1,4-benzo[b][1,4]oxazine-5,7-dicarboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Ethyl 7-Methyl 6-(2-Chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-1,4-benzo[b][1,4]oxazine-5,7-dicarboxylate
CAS 496024-43-2
Analyt- eller komponentnavne 5-Ethyl 7-Methyl 6-(2-Chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-1,4-benzo[b][1,4]oxazine-5,7-dicarboxylate
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C20 H22 Cl N O5
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2H-1,4-Benzoxazine-5,7-dicarboxylic acid, 6-(2-chlorophenyl)-3,4,6,7-tetrahydro-8-methyl-, 5-ethyl 7-methyl ester, 5-Ethyl 7-methyl 6-(2-chlorophenyl)-3,4,6,7-tetrahydro-8-methyl-2H-1,4-benzoxazine-5,7-dicarboxylate, 5-Ethyl 7-methyl 6-(2-chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-1,4-benzo[b][1,4]oxazine-5,7-dicarboxylate, Propofol EP Impurity D
InChI formel InChI=1S/C20H22ClNO5/c1-4-26-20(24)16-15(12-7-5-6-8-13(12)21)14(19(23)25-3)11(2)18-17(16)22-9-10-27-18/h5-8,14-15,22H,4,9-10H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)C1=C2NCCOC2=C(C)C(C1c3ccccc3Cl)C(=O)OC
IUPAC navn 5-O-ethyl 7-O-methyl 6-(2-chlorophenyl)-8-methyl-3,4,6,7-tetrahydro-2H-1,4-benzoxazine-5,7-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 391.85
Mængde 25 mg
Formel vægt 391.1187 g/mol