Få mere at vide
5-Ethyl-6-hydroxyhexanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Ethyl-6-hydroxyhexanoic Acid |
| CAS | 86476-35-9 |
| Molekylær formel | C8H16O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5-(Hydroxymethyl)heptanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3/c1-2-7(6-9)4-3-5-8(10)11/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | OCC(CC)CCCC(O)=O |
| IUPAC navn | 5-(hydroxymethyl)heptanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.21 |
| Formel vægt | 160.1099 |