Få mere at vide
5-Ethyl-5-phenyl-2-(1-phenylpropyl)dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac 5-Ethyl-5-phenyl-2-(1-phenylpropyl)dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione (mixture of diastereomers) |
| CAS | 1189504-46-8 |
| Molekylær formel | C21 H24 N2 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Primidone EP Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O2/c1-3-17(15-11-7-5-8-12-15)18-22-19(24)21(4-2,20(25)23-18)16-13-9-6-10-14-16/h5-14,17-18H,3-4H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,25) |
| SMIL | CCC(C1NC(=O)C(CC)(C(=O)N1)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 5-ethyl-5-phenyl-2-(1-phenylpropyl)-1,3-diazinane-4,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.43 |
| Formel vægt | 336.1838 |