Få mere at vide
5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione, Mikromol™
Artikelnummer. 17903766
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17903766 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17903766 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1312.03
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
CAS 87171-21-9
Analyt- eller komponentnavne 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H18 N2 O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Thiopental Sodium and Sodium Carbonate Imp. C (EP), Thiopental Imp. C (EP), 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidine-4,6(1H,5H)-dione, 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)dihydro-2-thioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, 5-Ethyl-5-(1-ethylpropyl)-2-thiobarbituric acid, Thiopental Sodium and Sodium Carbonate Impurity C
InChI formel InChI=1S/C11H18N2O2S/c1-4-7(5-2)11(6-3)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h7H,4-6H2,1-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
SMIL CCC(CC)C1(CC)C(=O)NC(=S)NC1=O
IUPAC navn 5-ethyl-5-pentan-3-yl-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 242.34
Mængde 50 mg
Formel vægt 242.1089 g/mol