Få mere at vide
5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanon (blanding af isomerer) ( >80%), TRC
Artikelnummer. 30385823
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30385823 5 g
30381729 1 g
30373365 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385823 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9455985G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27538-09-6
Molekylær formel C7H10O3
Molekylvægt (g/mol) 142.15
Synonym 3(2H)-Furanone, 5-ethyl-4-hydroxy-2-methyl-, 5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone, 2-Ethyl-5-methyl-4,5-dihydrofuran-3-ol-4-one, 2-Methyl-4-hydroxy-5-ethylfuran-3-one, 2-Methyl-5-ethyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-2-methyl-5-ethyl-2,3-dihydrofuran-3-one, 4-Hydroxy-5-ethyl-2-methyl-3(2H)-furanone, 5-Ethyl-2,3-dihydro-4-hydroxy-2-methyl-3-furanone, 5-Ethyl-2-methyl-4-hydroxy-2,3-dihydrofuran-3-one, HEMF, Homofuraneol, Homofuronol
IUPAC navn 5-ethyl-4-hydroxy-2-methylfuran-3-one
SMIL CCC1=C(O)C(=O)C(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone (mixture of isomers)
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H10O3/c1-3-5-7(9)6(8)4(2)10-5/h4,9H,3H2,1-2H3
Formel vægt 142.063