Få mere at vide
5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanon, TRC
Artikelnummer. 30381119
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30381119 1 g
30369615 25 g
30379191 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30381119 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9190051G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 698-10-2
Molekylær formel C7H10O3
Molekylvægt (g/mol) 142.15
Synonym 2,4-Dihydroxy-3-methyl-2-hexenoic Acid γ-Lactone, 3-Hydroxy-4-methyl-5-ethyl-2(5H)-furanone, Abhexone, Homosotolone, α-Hydroxy-β-methyl-δα,β-γ-hexenolactone, α-Hydroxy-β-methyl-γ-hexenolactone
SMIL O=C1C(O)=C(C)C(CC)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H10O3/c1-3-5-4(2)6(8)7(9)10-5/h5,8H,3H2,1-2H3
Formel vægt 142.063