Få mere at vide
5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone-d3 |
| CAS | 156420-67-6 |
| Molekylær formel | C7 D3 H7 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-(ethyl-2,2,2-d3)-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O3/c1-3-5-4(2)6(8)7(9)10-5/h5,8H,3H2,1-2H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])CC1OC(=O)C(=C1C)O |
| IUPAC navn | 4-hydroxy-3-methyl-2-(2,2,2-trideuterioethyl)-2H-furan-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.171 |
| Formel vægt | 145.082 |