Få mere at vide
5-Ethyl-3-[[(2R)-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methyl]-1H-indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Ethyl-3-[((2R)-1-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-1H-indole |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22N2/c1-3-12-6-7-16-15(9-12)13(11-17-16)10-14-5-4-8-18(14)2/h6-7,9,11,14,17H,3-5,8,10H2,1-2H3/t14-/m1/s1 |