Få mere at vide
5-Ethyl-2-thiouracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Ethyl-2-thiouracil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2OS/c1-2-4-3-7-6(10)8-5(4)9/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,10) |
| Formel vægt | 156.0357 |
| Procent renhed | >95% |