Få mere at vide
5-Ethyl-2-pyridineethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Ethyl-2-pyridine Ethanol |
| CAS | 5223-06-3 |
| Molekylær formel | C9 H13 N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Pyridineethanol, 5-ethyl-, 5-Ethyl-2-pyridineethanol, 2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethanol, 2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethanol, 2-(5-Ethylpyridin-2-yl)ethanol, 5-Ethyl-2-(2-hydroxyethyl)pyridine, 5-Ethyl-2-(β-hydroxyethyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO/c1-2-8-3-4-9(5-6-11)10-7-8/h3-4,7,11H,2,5-6H2,1H3 |
| SMIL | CCc1ccc(CCO)nc1 |
| IUPAC navn | 2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.21 |
| Formel vægt | 151.0997 |