Få mere at vide
5-Ethyl-2-pyridineethanol Tosylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Ethyl-2-pyridineethanol Tosylate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO3S/c1-3-14-6-7-15(17-12-14)10-11-20-21(18,19)16-8-4-13(2)5-9-16/h4-9,12H,3,10-11H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 305.1086 |