Få mere at vide
5-Ethyl-2-methylpyridin, Mikromol™
Artikelnummer. 18013410
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18013410 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18013410 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0553.070100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-Ethyl-2-methylpyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Ethyl-2-picoline
CAS 104-90-5
Analyt- eller komponentnavne 5-Ethyl-2-picoline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H11 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pyridine, 5-ethyl-2-methyl-, 2-Picoline, 5-ethyl- (8CI), 5-Ethyl-2-methylpyridine, 2-Methyl-5-ethylpyridine, 3-Ethyl-6-methylpyridine, 5-Ethyl-2-picoline, 5-Ethyl-α-picoline, 6-Methyl-3-ethylpyridine, Aldehydecollidine, Aldehydine, Collidine, aldehydecollidine, NSC 1984, Nicotinic Acid Impurity C
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
SMIL CCc1ccc(C)nc1
IUPAC navn 5-ethyl-2-methylpyridin
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 121,0891 g/mol