Få mere at vide
5-Ethyl-2-methylpyridin (5-Ethyl-2-pikolin), TRC
Artikelnummer. 30004029
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004029 10 g
30040709 1 g
30008496 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004029 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92553010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-90-5
Molekylær formel C8 H11 N
Molekylvægt (g/mol) 121.18
Synonym Pyridine, 5-ethyl-2-methyl-, 2-Picoline, 5-ethyl- (8CI), 5-Ethyl-2-methylpyridine, 2-Methyl-5-ethylpyridine, 3-Ethyl-6-methylpyridine, 5-Ethyl-2-picoline, 5-Ethyl-α-picoline, 6-Methyl-3-ethylpyridine, Aldehydecollidine, Aldehydine, Collidine, aldehydecollidine, NSC 1984
IUPAC navn 5-ethyl-2-methylpyridin
SMIL CCc1ccc(C)nc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Ethyl-2-picoline
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
Formel vægt 121.0891