Få mere at vide
5-Ethyl-2-methoxybenzene-1-sulfonyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30377170
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30377170 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30377170 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE93723510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Ethyl-2-methoxybenzene-1-sulfonyl Chloride
CAS 88040-88-4
Molekylær formel C9H11O3SCl
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11ClO3S/c1-3-7-4-5-8(13-2)9(6-7)14(10,11)12/h4-6H,3H2,1-2H3
SMIL CCc1ccc(OC)c(c1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC navn 5-ethyl-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 234.69
Formel vægt 234.0117