missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Ethyl-2-fluorophenylboronic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Ethyl-2-fluorophenylboronic acid |
| CAS | 900175-03-3 |
| Molekylær formel | C8H10BFO2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10BFO2/c1-2-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12/h3-5,11-12H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1ccc(F)c(c1)B(O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.97 |
| Formel vægt | 168.0758 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?