Få mere at vide
5-Ethyl-2'-deoxyuridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Ethyl-2'-deoxyuridine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O5/c1-2-6-4-13(11(17)12-10(6)16)9-3-7(15)8(5-14)18-9/h4,7-9,14-15H,2-3,5H2,1H3,(H,12,16,17)/t7-,8+,9+/m0/s1 |
| Formel vægt | 256.1059 |