Få mere at vide
5-Ethyl-2-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Ethyl-2-[2-(4-nitrophenoxy)ethyl]pyridine |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N2O3/c1-2-12-3-4-13(16-11-12)9-10-20-15-7-5-14(6-8-15)17(18)19/h3-8,11H,2,9-10H2,1H3 |
| Formel vægt | 272.1161 |