Få mere at vide
5-Ethyl-1-nonanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Ethyl-1-nonanol |
| CAS | 137008-30-1 |
| Molekylær formel | C11 H24 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5-Ethyl-1-nonanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H24O/c1-3-5-8-11(4-2)9-6-7-10-12/h11-12H,3-10H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCC(CC)CCCCO |
| IUPAC navn | 5-ethylnonan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.308 |
| Formel vægt | 172.183 |