Få mere at vide
5-Ethyl-1,3-dihydro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)-2H-indol-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Ethyl-1,3-dihydro-1-(2,3,5,6-tetrafluorophenyl)-2H-indol-2-one |
| CAS | 220991-61-7 |
| Molekylær formel | C16H11F4NO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Robenacoxib Impurity 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H11F4NO/c1-2-8-3-4-12-9(5-8)6-13(22)21(12)16-14(19)10(17)7-11(18)15(16)20/h3-5,7H,2,6H2,1H3 |
| SMIL | CCC1=CC2=C(C=C1)N(C(=O)C2)C3=C(C(=CC(=C3F)F)F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.26 |
| Formel vægt | 309.0777 |