Få mere at vide
5-Ethyl-1,3-benzenediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Ethyl-1,3-benzenediol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O2/c1-2-6-3-7(9)5-8(10)4-6/h3-5,9-10H,2H2,1H3 |
| Formel vægt | 138.0681 |