Få mere at vide
5-(Ethoxymethyl)-4(3H)-pyrimidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Ethoxymethyl)-4(3H)-pyrimidinone |
| CAS | 89943-36-2 |
| Molekylær formel | C7H10N2O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 5-(Ethoxymethyl)-4-pyrimidinol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O2/c1-2-11-4-6-3-8-5-9-7(6)10/h3,5H,2,4H2,1H3,(H,8,9,10) |
| SMIL | CCOCc1cncnc1O |
| IUPAC navn | 5-(ethoxymethyl)pyrimidin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.17 |
| Formel vægt | 154.0742 |