missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Ethoxycarbonyl SU 5402 Methylester, TRC

Artikelnummer. 30386443
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386443 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30386443 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE89166025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-5-(ethoxycarbonyl)-4-methyl-1H-pyrrole-3-propanoic Acid Methyl Ester
CAS 258831-76-4
Molekylær formel C21H22N2O5
Mængde 25 mg
Synonym 5-Ethoxycarbonyl SU 5402 Methyl Ester, 2-[(1,2-Dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-5-(ethoxycarbonyl)-4-methyl-1H-pyrrole-3-propanoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C21H22N2O5/c1-4-28-21(26)19-12(2)13(9-10-18(24)27-3)17(22-19)11-15-14-7-5-6-8-16(14)23-20(15)25/h5-8,11,22H,4,9-10H2,1-3H3,(H,23,25)/b15-11-
SMIL CCOC(=O)c1[nH]c(\C=C\2/C(=O)Nc3ccccc23)c(CCC(=O)OC)c1C
IUPAC navn ethyl 4-(3-methoxy-3-oxopropyl)-3-methyl-5-[(Z)-(2-oxo-1H-indol-3-yliden)methyl]-1H-pyrrol-2-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 382.41
Formel vægt 382.1529
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.