Få mere at vide
5-(Ethoxycarbonyl)-2-formyl-4-methyl-1H-pyrrole-3-propanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Ethoxycarbonyl)-2-formyl-4-methyl-1H-pyrrole-3-propanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 54278-05-6 |
| Molekylær formel | C13H17NO5 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO5/c1-4-19-13(17)11-8(2)9(6-14-11)5-10(7-15)12(16)18-3/h6-7,10,14H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1[nH]cc(CC(C=O)C(=O)OC)c1C |
| IUPAC navn | ethyl 4-(2-formyl-3-methoxy-3-oxopropyl)-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.28 |
| Formel vægt | 267.1107 |