Få mere at vide
5-Ethoxy-2-pyrrolidone (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Ethoxy-2-pyrrolidone |
| CAS | 39662-63-0 |
| Molekylær formel | C6H11NO2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-Oxo-5-ethoxypyrrolidine, 5-Ethoxy-2-pyrrolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-9-6-4-3-5(8)7-6/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | CCOC1CCC(=O)N1 |
| IUPAC navn | 5-ethoxypyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.16 |
| Formel vægt | 129.079 |