Få mere at vide
5-Ethenyl-2-pyrrolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-vinylpyrrolidin-2-one |
| CAS | 7529-16-0 |
| Molekylær formel | C6 H9 N O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 5-Ethenyl-2-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 5-vinyl- (8CI), (±)-5-Vinylpyrrolidin-2-one, 5-Vinyl-2-pyrrolidinone, MDL 17637-03 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO/c1-2-5-3-4-6(8)7-5/h2,5H,1,3-4H2,(H,7,8) |
| SMIL | C=CC1CCC(=O)N1 |
| IUPAC navn | 5-ethenylpyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 111.14 |
| Formel vægt | 111.0684 |