Få mere at vide
5-Dodecyldihydro-2(3H)-Furanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Dodecyldihydro-2(3H)-Furanone |
| CAS | 730-46-1 |
| Molekylær formel | C16H30O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | gamma-Hexadecalactone, 5-Dodecyloxolan-2-one, Hexadecan-4-olide, NSC 33746 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13-14-16(17)18-15/h15H,2-14H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCC1CCC(=O)O1 |
| IUPAC navn | 5-dodecyloxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.41 |
| Formel vægt | 254.2246 |