Få mere at vide
5-Dodecanoylaminofluorescein Di-b-D-galactopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Dodecanoylaminofluorescein Di-b-D-galactopyranoside |
| CAS | 138777-25-0 |
| Molekylær formel | C44 H55 N O16 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | N-[3',6'-Bis(beta-D-galactopyranosyloxy)-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-5-yl]dodecanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C44H55NO16/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-34(48)45-23-12-15-27-26(18-23)41(55)61-44(27)28-16-13-24(56-42-39(53)37(51)35(49)32(21-46)59-42)19-30(28)58-31-20-25(14-17-29(31)44)57-43-40(54)38(52)36(50)33(22-47)60-43/h12-20,32-33,35-40,42-43,46-47,49-54H,2-11,21-22H2,1H3,(H,45,48)/t32-,33-,35+,36+,37+,38+,39-,40-,42-,43-/m1/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCC(=O)Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)cc4Oc6cc(O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)ccc36 |
| IUPAC navn | N-[3-oxo-3',6'-bis[[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy]spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthene]-5-yl]dodecanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 853.905 |
| Formel vægt | 853.352 |