missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Dimethylamino-thiophene-2-carbaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Dimethylamino-thiophene-2-carbaldehyde |
| CAS | 24372-46-1 |
| Molekylær formel | C7H9NOS |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NOS/c1-8(2)7-4-3-6(5-9)10-7/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)c1ccc(C=O)s1 |
| IUPAC navn | 5-(dimethylamino)thiophene-2-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.22 |
| Formel vægt | 155.0405 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?