Få mere at vide
5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31104597
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31104597 25 g
31093245 250 mg
31092429 5 g
31104091 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31104597 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1385125g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl chloride
CAS 605-65-2
Molekylær formel C12H12ClNO2S
MDL nummer MFCD00003985
Mængde 25 g
SMIL O=S(C1=C2C=CC=C(N(C)C)C2=CC=C1)(Cl)=O
Molekylvægt (g/mol) 269.75
Procent renhed 97%