Få mere at vide
5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonic acid |
| CAS | 4272-77-9 |
| Molekylær formel | C12H13NO3S |
| MDL nummer | MFCD00149264 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=S(C1=C2C=CC=C(N(C)C)C2=CC=C1)(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.30 |
| Procent renhed | 98% |