Få mere at vide
5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30782322
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30782322 250 mg 250mg
30770033 1 g 1g
30765077 100 mg 100mg
30769898 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30782322 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13981250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonamide
CAS 1431-39-6
Molekylær formel C12H14N2O2S
MDL nummer MFCD00004000
Mængde 250 mg
SMIL O=S(C1=C2C=CC=C(N(C)C)C2=CC=C1)(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 250.32
Procent renhed 98%