Få mere at vide
5-[(Dimethyl-d6-amino)methyl]-2-furanmethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-[(Dimethyl-d6-amino)methyl]-2-furanmethanol |
| CAS | 1189683-82-6 |
| Molekylær formel | C8H7D6NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2/c1-9(2)5-7-3-4-8(6-10)11-7/h3-4,10H,5-6H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(Cc1oc(CO)cc1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | [5-[[bis(trideuteriomethyl)amino]methyl]furan-2-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.23 |
| Formel vægt | 161.1323 |