Få mere at vide
5-(diisopropylamino)amylamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10321330
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10321330 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10321330 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00263DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Diisopropylamino)amylamine
CAS 209803-40-7
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H26N2
Mængde 5 g
Synonym 5-diisopropylamino amylamine, n,n-diisopropyl-1,5-pentanediamine, 5-aminopentyl diisopropylamine, n1,n1-diisopropylpentane-1,5-diamine, 5-aminopentyl bis methylethyl amine, acmc-1cpdx, n1,n1-dsopropylpentane-1,5-damne, n',n'-di propan-2-yl pentane-1,5-diamine, 1,5-pentanediamine,n1,n1-bis 1-methylethyl
InChI nøgle CIFBCEXYFFKMEB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)N(CCCCCN)C(C)C
IUPAC navn N',N'-di(propan-2-yl)pentan-1,5-diamin
Molekylvægt (g/mol) 186.343
PubChem CID 3790585
Formel vægt 186.34
Procent renhed 97%