missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-(Difluoromethyl)-2-pyridinamine (>80%), TRC

Artikelnummer. 30364959
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364959 10 mg
30350882 50 mg
30355556 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364959 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD26163110MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1211523-68-0
Molekylær formel C6H6N2F2
Molekylvægt (g/mol) 144.12
SMIL Nc1ccc(cn1)C(F)F

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-(Difluoromethyl)-2-pyridinamine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H6F2N2/c7-6(8)4-1-2-5(9)10-3-4/h1-3,6H,(H2,9,10)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.