Få mere at vide
5-(Difluoromethyl)-1h-pyrazol-3-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Difluoromethyl)-1h-pyrazol-3-amine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5F2N3/c5-4(6)2-1-3(7)9-8-2/h1,4H,(H3,7,8,9) |
| Formel vægt | 133.0452 |