Få mere at vide
5-Difluoromethoxy-2-mercaptobenzimidazole, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15426838
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15426838 5 g 5g
15416838 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426838 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60375.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97963-62-7
Molekylær formel C8H6F2N2OS
Molekylvægt (g/mol) 216.206
MDL nummer MFCD00467504
InChI nøgle HJMVPNAZPFZXCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-difluoromethoxy-2-mercapto-1h-benzimidazole, 5-difluoromethoxy-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-difluoromethoxy-1h-benzimidazole-2-thiol, unii-39p59c89nv, 5-difluoromethoxy-2-benzimidazolethiol, 5-difluoromethoxy-2-mercaptobenzimidazole, 5-difluoromethoxy-2-thio-benzimidazole, 5-difluoromethoxy-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 5-difluoromethoxy-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
PubChem CID 5064774
IUPAC navn 5-(difluoromethoxy)-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
SMIL C1=CC2=C(C=C1OC(F)F)NC(=S)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Difluoromethoxy-2-mercaptobenzimidazole
Smeltepunkt 239°C to 243°C
Mængde 5 g
Formel vægt 216.21
Procent renhed 97%