Få mere at vide
5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazol (Pantoprazolsulfon), Mikromol™
Artikelnummer. 30052004
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052004 25 mg
17983406 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052004 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0099.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulfonyl]-1H-benzimidazol (Pantoprazol Sulfon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pantoprazole Sulfone
CAS 127780-16-9
Analyt- eller komponentnavne Pantoprazole Sulfone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H15 F2 N3 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. A (EP), Pantoprazole Imp. A (EP), Pantoprazole USP Related Compound A, Pantoprazole USP RC A, 5-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Pantoprazole Sulphone, Pantoprazole Related Compound A, Pantoprazole Sodium Impurity A, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Impurity A, Pantoprazole Impurity A, Pantoprazole Impurity A
InChI formel InChI=1S/C16H15F2N3O5S/c1-24-13-5-6-19-12(14(13)25-2)8-27(22,23)16-20-10-4-3-9(26-15(17)18)7-11(10)21-16/h3-7,15H,8H2,1-2H3,(H,20,21)
SMIL COc1ccnc(CS(=O)(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[nH]2)c1OC
IUPAC navn 5-(difluoromethoxy)-2-[(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfonyl]-1H-benzimidazol
Molekylvægt (g/mol) 399.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 399,07 g/mol