Få mere at vide
(5-(Difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)methanesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30137682
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137682 100 mg
30011245 50 mg
30009824 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137682 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD367075100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel C7 H6 F5 N2 Na O4 S
Molekylvægt (g/mol) 332.18
IUPAC navn [5-(difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]methylsulfonyloxysodium
SMIL Cn1nc(c(CS(=O)(=O)O[Na])c1OC(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-(Difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)methanesulfonic Acid Sodium Salt
Analyt- eller komponentnavne (5-(Difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)methanesulfonic Acid Sodium Salt
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C7H7F5N2O4S.Na/c1-14-5(18-6(8)9)3(2-19(15,16)17)4(13-14)7(10,11)12;/h6H,2H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 100 mg
Formel vægt 331.987