Få mere at vide
5-Dibenzosuberenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one (Dibenzosuberenone) |
| CAS | 2222-33-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C15 H10 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzosuberenone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H |
| SMIL | O=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| IUPAC navn | dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.24 |
| Vis mere |