Få mere at vide
5-Diazoimidazole-4-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Diazo-4H-imidazole-5-carboxamide |
| CAS | 7008-85-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C4 H3 N5 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 4-Diazo-4H-Imidazole-5-carboxamide, 5-Diazoimidazole-4-carboxamide, Temozolomide Related Compound A, Temozolomide Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3N5O/c5-3(10)2-4(9-6)8-1-7-2/h1H,(H2,5,10) |
| SMIL | NC(=O)C1=NC=NC1=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 5-diazoimidazole-4-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 137.1 |
| Vis mere |