Få mere at vide
5-(di-tert-butylphosphino)-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4-bipyrazol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985951 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11985951 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 11985951 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435160010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 894086-00-1 | C32H35N4P | 506,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Di-tert-Butylphosphino)-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4-bipyrazole
CAS 894086-00-1
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 169,0 °C til 173,0 °C
Farve Tan til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C32H35N4P
Mængde 1 g
Synonym bippyphos, t-bu-bippyphos, 5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4'-bipyrazole, 5-di-tert-butylphosphino-1', 3', 5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazole, 5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazole, 5-di-t-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bi-1h-pyrazole, 5-bis tert-butyl phosphino-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bi-1h-pyrazole, 5-di-tert-butylphosphanyl-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bipyrazole, 1',3',5'-triphenyl-5-ditert-butylphosphino-1,4'-bi 1h-pyrazole, 5-di-tert-butyl-phosphanyl-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazolyl
InChI nøgle PTXJGGGNGMPMBG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)P(C1=CC=NN1C2=C(N(N=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C(C)(C)C
IUPAC navn ditert-butyl-[2-(1,3,5-triphenylpyrazol-4-yl)pyrazol-3-yl]phosphan
Molekylvægt (g/mol) 506.62
PubChem CID 11547931
Formel vægt 506.62
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller fast stof