Få mere at vide
5-Di-tert-butylfosfin-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4'-bipyrazol, 97%
Artikelnummer. 15488556
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488556 250 mg 250mg
15478556 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488556 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63864.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
CAS: 894086-00-1 | C32H35N4P | 506,634 g/mol
5-(di-tert-butylphosphino)-1',3',5'-triphenyl-1'H-[1,4']bipyrazol er en ikke-proprietær ligand til palladiumkatalyseret aminering af arylhalogenider, herunder arylchlorider. Fungerer bedst, når palladiumkilden er Pd2(dba)3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-(Di-tert-butylphosphino)-1
′ , 3′ , 5′ -triphenyl-1H-[1,4′′ ]bipyrazol er en ikke-proprietær ligand til palladiumkatalyseret aminering af arylhalogenider, herunder arylchlorider. Virker bedst, når palladiumkilden er Pd2(dba
)3 Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 894086-00-1
Molekylær formel C32H35N4P
Molekylvægt (g/mol) 506.634
MDL nummer MFCD09038440
InChI nøgle PTXJGGGNGMPMBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bippyphos, t-bu-bippyphos, 5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4'-bipyrazole, 5-di-tert-butylphosphino-1', 3', 5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazole, 5-di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazole, 5-di-t-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bi-1h-pyrazole, 5-bis tert-butyl phosphino-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bi-1h-pyrazole, 5-di-tert-butylphosphanyl-1',3',5'-triphenyl-1,4'-bipyrazole, 1',3',5'-triphenyl-5-ditert-butylphosphino-1,4'-bi 1h-pyrazole, 5-di-tert-butyl-phosphanyl-1',3',5'-triphenyl-1'h-1,4' bipyrazolyl
PubChem CID 11547931
IUPAC navn ditert-butyl-[2-(1,3,5-triphenylpyrazol-4-yl)pyrazol-3-yl]phosphan
SMIL CC(C)(C)P(C1=CC=NN1C2=C(N(N=C2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C(C)(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Di-tert-butylphosphino-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4'-bipyrazole
Smeltepunkt 169 °C til 173 °C
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 506.62
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof