missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Desthiopropyl-5-hydroxy-ticagrelor, TRC

Artikelnummer. 30355439
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355439 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355439 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29750510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Desthiopropyl-5-hydroxy-ticagrelor
CAS 1644461-81-3
Molekylær formel C20 H22 F2 N6 O5
Mængde 10 mg
Synonym Ticagrelor Related Compound 15, (1S,2S,3R,5S)-3-(7-(((1R,2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropyl)amino)-5-hydroxy-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol
InChI formel InChI=1S/C20H22F2N6O5/c21-10-2-1-8(5-11(10)22)9-6-12(9)23-18-15-19(25-20(32)24-18)28(27-26-15)13-7-14(33-4-3-29)17(31)16(13)30/h1-2,5,9,12-14,16-17,29-31H,3-4,6-7H2,(H2,23,24,25,32)/t9-,12+,13+,14-,16-,17+/m0/s1
SMIL OCCO[C@H]1C[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2nnc3c(N[C@@H]4C[C@H]4c5ccc(F)c(F)c5)nc(O)nc23
IUPAC navn (1S,2S,3R,5S)-3-[7-[[(1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl]amino]-5-hydroxy-triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 464.42
Formel vægt 464.162
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.