Få mere at vide
5'-[(Desloratadin)methyl] Rupatadin, TRC
Artikelnummer. 30136581
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136581 100 mg
30003605 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136581 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD290270100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1224515-72-3
Molekylær formel C45H43Cl2N5
Molekylvægt (g/mol) 724.76
Synonym 11,11'-[3,5-Pyridinediylbis(methylene-1,4-piperidinediyl)]bis[8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Rupatadine Impurity C;
SMIL Clc1ccc2C(=C3CCN(Cc4cncc(CN5CCC(=C6c7ccc(Cl)cc7CCc8cccnc68)CC5)c4)CC3)c9ncccc9CCc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5'-[(Desloratadine)methyl] Rupatadine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C45H43Cl2N5/c46-38-9-11-40-36(24-38)7-5-34-3-1-17-49-44(34)42(40)32-13-19-51(20-14-32)28-30-23-31(27-48-26-30)29-52-21-15-33(16-22-52)43-41-12-10-39(47)25-37(41)8-6-35-4-2-18-50-45(35)43/h1-4,9-12,17-18,23-27H,5-8,13-16,19-22,28-29H2
Formel vægt 723.2896
Procent renhed >95%