missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5’-Deshydroxy-5’-methoxy Rotigotine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-5-Methoxy-N-propyl-N-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine |
| CAS | 1148154-91-9 |
| Molekylær formel | C20 H27 N O S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Thiopheneethanamine, N-propyl-N-[(2S)-1,2,3,4-tetrahydro-5-methoxy-2-naphthalenyl]-, N-Propyl-N-[(2S)-1,2,3,4-tetrahydro-5-methoxy-2-naphthalenyl]-2-thiopheneethanamine, (2S)-5-Methoxy-N-propyl-N-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine, Methoxy Rotigotine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NOS/c1-3-12-21(13-11-18-7-5-14-23-18)17-9-10-19-16(15-17)6-4-8-20(19)22-2/h4-8,14,17H,3,9-13,15H2,1-2H3/t17-/m0/s1 |
| SMIL | CCCN(CCc1cccs1)[C@H]2CCc3c(C2)cccc3OC |
| IUPAC navn | (2S)-5-methoxy-N-propyl-N-(2-thiophen-2-ylethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 329.5 |
| Formel vægt | 329.1813 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?